Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til CryoMed™ Fryser med kontrolleret pris
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
10 dåser (til navlestrengsblod, model 4000610)
161 1,2 mL/2 mL ampuller
161 4 ml/5 ml ampuller
162 stokke, 5 til 6 ampuller/stok
3 x 4/5 ml kryostativer (store)
40 0,25/0,5 ml sugerør
48 hudpakker (2 niveauer)
76 1,2 mL/2 mL ampuller
76 4 mL/5 mL ampuller
77 Stokke
Fem 1,2 mL/2 mL kryostativer (små)
Fem 1,2 mL/2 mL kryostativer (store)
Justerbar, 10-positioner
Tre 4 mL/5 mL kryostativer (små)
Type:
Beholderstativ
Halmstativ
Hætteglasholder
Hætteglasstativ (lille)
Hætteglasstativ (stort)
Rørfrysestativ
Skin Rack
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mere fleksibilitet til dine fryseapplikationer med kontrolleret hastighed med Thermo Scientific™ Reoler til CryoMed™ Fryser med kontrolleret pris. Indeholder et udvalg af stok-, dåse-, halm- og hætteglasstativer.
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Oversigt | 10 dåser (til navlestrengsblod, model 4000610) |
| Til brug med (udstyr) | Alle CryoMed frysere med kontrolleret hastighed |
| Holder | 10 dåser (til navlestrengsblod, model 4000610) |
| Type | Beholderstativ |