Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Matrix™ 2D-stregkodede opbevaringsrør
Beskrivelse
Opret brugerdefinerede arrays med disse tomme ANSI-format stativer til Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede opbevaringsrør. Reoler er tilgængelige i et proprietært, specialdesignet, stabelbart mikropladeformat og har låsende låg til at sikre prøverne.
Overlegent design af lagerstativ
- I modsætning til traditionelle opbevaringsrør eller -blokke er Matrix 96-format 2D-stregkodede opbevaringsrør tilgængelige i et proprietært, specialdesignet, stabelbart mikropladefodaftryk
Låsestativer for at spare kostbar plads
- Lach rack-designet muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer forureningsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen
- Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Snap Rack - Til brugere af traditionelle polycarbonat stativer, er Matrix rør også tilgængelige i Snap Rack. Snap-racket har et design med åben bund til aflæsning af alfanumeriske eller TrakMates-rør og er designet til at holde prøver sikkert under opbevaring og forsendelse ved lav temperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| Materiale | Plast |
| Til brug med (udstyr) | Rør (1,4 ml) |
| nr. pr. sag | 10 |
| Holder | 2D Matrix Rør |
| Emballagemængde | 10 Sag |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0473 fl oz. |
| Produkttype | Stregkodet låsestativ |