Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Matrix™ 2D-stregkodede opbevaringsrør
Artikelnummer. 11942161
Produkttype:
Latch Rack Lid
Snaprack med stregkode
Stregkodet låsestativ
Til brug med (udstyr):
Matrix Tubes (0.75 mL)
Rør (0,75 ml)
Rør (1,4 ml)
Rør (500μ L)
Rør med DuraSeals (500μ L)
Skruetoprør (1,0 ml)
Skruetoprør (12 ml)
Skruetoprør (500μ L)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 11942161
Brand: Thermo Scientific™ 4901
Skab brugerdefinerede arrays med disse tomme ANSI-format røropbevaringsstativer med låg. Kompatibel med automatiserede systemer, rack har låselåg til at sikre prøver.
Opret brugerdefinerede arrays med disse tomme ANSI-format stativer til Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede opbevaringsrør. Reoler er tilgængelige i et proprietært, specialdesignet, stabelbart mikropladeformat og har låsende låg til at sikre prøverne.
Superior Storage Rack Design
  • Unlike traditional storage tubes or blocks, Matrix 96-format 2D barcoded storage tubes are available in a proprietary, specially designed, stackable, microplate footprint
Latch Racks to Save Precious Space
  • The latch rack design enables manual multichannel pipette access to 2D tubes and eliminates contamination risk with lid design that does not contact the benchtop
  • The latch rack lid can be lifted robotically for 2D tube access with automated liquid handling systems and high throughput applications
Snap Rack - For users of traditional polycarbonate racks, Matrix tubes are also available in the Snap Rack. The Snap Rack has an open-bottom design for reading alphanumeric or TrakMates tubes, and is designed to hold samples securely during low-temperature storage and shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Produkttype Latch Rack Lid
Kapacitet (metrisk) 0.75 mL
Materiale Plastic
Til brug med (udstyr) Matrix Tubes (0.75 mL)
Holder 2D Matrix Tubes
Emballagemængde 10 Case
Kapacitet (engelsk) 0.0253 fl oz.