Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Matrix™ 2D-stregkodede opbevaringsrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10553435
Skift visning
Produkttype:
Låsestativlåg
Snaprack med stregkode
Stregkodet låsestativ
Til brug med (udstyr):
Matrixrør (0,75 ml)
Rør (0,75 ml)
Rør (1,4 ml)
Rør (500μ L)
Rør med DuraSeals (500μ L)
Skruetoprør (1,0 ml)
Skruetoprør (12 ml)
Skruetoprør (500μ L)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 10000
Pakke med 4
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10553435 Stregkodet låsestativ Rør (1,4 ml) Pakke med 10
10513055 Stregkodet låsestativ Rør (0,75 ml) Pakke med 10
11942161 Låsestativlåg Matrixrør (0,75 ml) Pakke med 10
12651260 Låsestativlåg Matrixrør (0,75 ml) Pakke med 10000
10680214 Stregkodet låsestativ Skruetoprør (1,0 ml) Pakke med 5
10213773 Stregkodet låsestativ Skruetoprør (500μ L) Pakke med 5
11849450 Stregkodet låsestativ Rør (500μ L) Pakke med 10
10563435 Stregkodet låsestativ Rør med DuraSeals (500μ L) Pakke med 10
10385303 Snaprack med stregkode Rør (1,4 ml) Pakke med 10
10573435 Stregkodet låsestativ Skruetoprør (12 ml) Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10553435 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    1238.52 DKK / Pakke med 10
    Spare 121.48 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Skab brugerdefinerede arrays med disse tomme ANSI-format røropbevaringsstativer med låg. Kompatibel med automatiserede systemer, rack har låselåg til at sikre prøver.
Opret brugerdefinerede arrays med disse tomme ANSI-format stativer til Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-stregkodede opbevaringsrør. Reoler er tilgængelige i et proprietært, specialdesignet, stabelbart mikropladeformat og har låsende låg til at sikre prøverne.
Overlegent design af lagerstativ
  • I modsætning til traditionelle opbevaringsrør eller -blokke er Matrix 96-format 2D-stregkodede opbevaringsrør tilgængelige i et proprietært, specialdesignet, stabelbart mikropladefodaftryk
Låsestativer for at spare kostbar plads
  • Lach rack-designet muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer forureningsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Snap Rack - Til brugere af traditionelle polycarbonat stativer, er Matrix rør også tilgængelige i Snap Rack. Snap-racket har et design med åben bund til aflæsning af alfanumeriske eller TrakMates-rør og er designet til at holde prøver sikkert under opbevaring og forsendelse ved lav temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Materiale Plast
Til brug med (udstyr) Rør (1,4 ml)
Mængde 10 Sag
Holder 2D Matrix Rør
Kapacitet (engelsk) 0,0473 fl oz.
Produkttype Stregkodet låsestativ
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)