Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stativ og indsatser til køle- og varmebadscirkulatorer
Artikelnummer. 11977274 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Rack-indsats
Stativ
Holder:
100 10 mm Rør
13 25 mm rør
20 16 mm rør
39 10 mm Rør
60 16 mm Rør
8 25 mm rør
Afhænger af indsats (købes separat)
Tallerkener, tallerkener, poser, poser
Til brug med (udstyr):
Badekar Type A25B, A40, S21, S30
Badekar Type S13, S12T, S15
Badetyper A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Holder Til brug med (udstyr) unitSize
11977274 Stativ Afhænger af indsats (købes separat) Badekar Type A25B, A40, S21, S30 Hver
10048294 Rack-indsats Afhænger af indsats (købes separat) Badetyper A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P Hver
11620961 Rack-indsats 100 10 mm Rør Badetyper A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P -
11960715 Rack-indsats 60 16 mm Rør Badetyper A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P Hver
10458434 Stativ Tallerkener, tallerkener, poser, poser Badetyper A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P Hver
11907284 Rack-indsats 13 25 mm rør Badekar Type A25B, A40, S21, S30 Pakke med 2
11917284 Rack-indsats Tallerkener, tallerkener, poser, poser Badekar Type A25B, A40, S21, S30 Pakke med 2
11680981 Rack-indsats Afhænger af indsats (købes separat) Badekar Type S13, S12T, S15 Hver
11927284 Rack-indsats 39 10 mm Rør Badekar Type S13, S12T, S15 Pakke med 2
11668008 Rack-indsats 20 16 mm rør Badekar Type S13, S12T, S15 -
11947284 Rack-indsats 8 25 mm rør Badekar Type S13, S12T, S15 Pakke med 2
11957284 Rack-indsats Tallerkener, tallerkener, poser, poser Badekar Type S13, S12T, S15 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11977274 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1600079
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse rustfrit stål stativer og indsatser understøtter en række rør og er designet til brug med Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer.
Disse rustfrit stål stativer og indsatser understøtter en række rør og er designet til brug med Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Badekar Type A25B, A40, S21, S30
Type Stativ
Holder Afhænger af indsats (købes separat)
Materiale Rustfrit stål