Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stativ og indsatser til køle- og varmebadscirkulatorer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Disse rustfrit stål stativer og indsatser understøtter en række rør og er designet til brug med Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Badetyper A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| Type | Rack-indsats |
| Holder | Afhænger af indsats (købes separat) |
| Materiale | Rustfrit stål |