Få mere at vide
Thermo Scientific™ Specialstativer
Artikelnummer. 12938284 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Generelle frysevarer
Mikroplader
Mikroplader el Deepwell Mikroplader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Produkttype:
2'' Kassestativer - Skydeskuffe
Kassestativer - Skydeskuffe
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang)
Specialstativ - 8-rums beholder
Til brug med (udstyr):
13 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
17,3 og 23 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
Revco 32 cuft Opretstående ULT
Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (5 hylder)
Pakningsstørrelse:
Hver
Stillinger:
12 æsker/stativ
15 æsker/reol
20 æsker/stativ
22 æsker/stativ
36 plader/stativ
56 Plader/Reol
77 Plader/Reol
84 Plader/Reol
9 æsker/reol
98 mikroplader med låg, 119 mikroplader uden låg og 35 deepwell
Artikelnummer. 12938284
Brand: Thermo Scientific™ 830030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse stativer.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til tidligere generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T og TSE/TSD serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
  • Med glidende skuffestativer
  • Justerbare sideadgangsboksreoler
  • Mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Specialstativ - 8-rums beholder
Farve Sølv
Holder Generelle frysevarer
Form Firkant
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) 13 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
Bredde (metrisk) 18 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 13.5 cm
Højde (engelsk) 5,3 tommer
Dybde (engelsk) 18 tommer
Dybde (metrisk) 45.7 cm