Beskrivelse
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til tidligere generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T og TSE/TSD serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
- Med glidende skuffestativer
- Justerbare sideadgangsboksreoler
- Mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Holder | Mikroplader |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 56 Plader/Reol |
| Form | Firkant |
| Til brug med (udstyr) | 13 cu. ft. kapacitet opretstående frysere |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Højde (engelsk) | 11,9 tommer. |
| Dybde (engelsk) | 14,7 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 37.3 cm |
| Vis mere |