Få mere at vide
Thermo Scientific™ Specialstativer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Generelle frysevarer
Mikroplader
Mikroplader el Deepwell Mikroplader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Stillinger:
12 æsker/stativ
15 æsker/reol
20 æsker/stativ
22 æsker/stativ
36 plader/stativ
56 Plader/Reol
77 Plader/Reol
84 Plader/Reol
9 æsker/reol
98 mikroplader med låg, 119 mikroplader uden låg og 35 deepwell
Produkttype:
2'' Kassestativer - Skydeskuffe
Kassestativer - Skydeskuffe
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang)
Specialstativ - 8-rums beholder
Til brug med (udstyr):
13 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
17,3 og 23 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
Revco 32 cuft Opretstående ULT
Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (5 hylder)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til tidligere generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T og TSE/TSD serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
- Med glidende skuffestativer
- Justerbare sideadgangsboksreoler
- Mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Side-adgang fryserstativ (justerbar) |
| Farve | Sølv |
| Holder | Æsker (2 tommer) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 15 æsker/reol |
| Hylder | 5 |
| Til brug med (udstyr) | 13 cu. ft. kapacitet opretstående frysere |
| Bredde (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 5.3 cm |
| Højde (metrisk) | 29.5 cm |
| Vis mere |