Beskrivelse
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til tidligere generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T og TSE/TSD serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Holder | Æsker (2 tommer) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 20 æsker/stativ |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (5 hylder) |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Højde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Dybde (engelsk) | 26,3 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 66.8 cm |
| Vis mere |