Få mere at vide
Thermo Scientific™ Specialstativer
Artikelnummer. 11339321 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Generelle frysevarer
Mikroplader
Mikroplader el Deepwell Mikroplader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Stillinger:
12 æsker/stativ
15 æsker/reol
20 æsker/stativ
22 æsker/stativ
36 plader/stativ
56 Plader/Reol
77 Plader/Reol
84 Plader/Reol
9 æsker/reol
98 mikroplader med låg, 119 mikroplader uden låg og 35 deepwell
Produkttype:
2'' Kassestativer - Skydeskuffe
Kassestativer - Skydeskuffe
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang)
Specialstativ - 8-rums beholder
Til brug med (udstyr):
13 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
17,3 og 23 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
Revco 32 cuft Opretstående ULT
Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (5 hylder)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11339321
Brand: Thermo Scientific™ 398328
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse stativer.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til tidligere generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T og TSE/TSD serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
  • Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kassestativer - Skydeskuffe
Farve Sølv
Holder Æsker (3 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 15 æsker/reol
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (5 hylder)
Bredde (metrisk) 14 cm
Bredde (engelsk) 5,5''
Højde (metrisk) 24 cm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Dybde (engelsk) 26,96 tommer.
Dybde (metrisk) 66.48 cm