Få mere at vide
Thermo Scientific™ Specialstativer
Artikelnummer. 10153693 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
Generelle frysevarer
Kasser (2 tommer)
Mikroplader
Mikroplader el Deepwell Mikroplader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Stillinger:
12 æsker/stativ
15 æsker/reol
20 æsker/stativ
22 æsker/stativ
36 plader/stativ
5
56 Plader/Reol
77 Plader/Reol
84 Plader/Reol
9 æsker/reol
98 mikroplader med låg, 119 mikroplader uden låg og 35 deepwell
Produkttype:
2'' Kassestativer - Skydeskuffe
Kassehylder - Glideskuffe
Kassestativer - Skydeskuffe
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang)
Specialstativ - 8-rums beholder
Til brug med (udstyr):
13 kubikfod Opretstående frysere
17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere
32 kubikfod Revco Opret ULT
Thermo Scientific TDE og TSX Serie (5 hylder)
Thermo Scientific TDE og TSX serier
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Stillinger Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10153693 Æsker (2 tommer) 20 æsker/stativ Side-adgang fryserstativ (justerbar) 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere Hver
12662725 Mikroplader 56 Plader/Reol Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) 13 kubikfod Opretstående frysere Hver
12672725 Mikroplader 84 Plader/Reol Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere Hver
10784964 Mikroplader 36 plader/stativ Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere Hver
12938284 Generelle frysevarer 5 Specialstativ - 8-rums beholder 13 kubikfod Opretstående frysere Hver
12054128 Æsker (2 tommer) 15 æsker/reol Side-adgang fryserstativ (justerbar) 13 kubikfod Opretstående frysere Hver
10133933 Æsker (3 tommer) 12 æsker/stativ Side-adgang fryserstativ (justerbar) 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere Hver
10022573 Æsker (2 tommer) 22 æsker/stativ Side-adgang fryserstativ (justerbar) 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere Hver
11934257 Kasser (2 tommer) 5 Kassehylder - Glideskuffe 13 kubikfod Opretstående frysere Hver
12622725 Æsker (3 tommer) 9 æsker/reol 2'' Kassestativer - Skydeskuffe 13 kubikfod Opretstående frysere Hver
10072043 Kasser (2 tommer) 5 Kassehylder - Glideskuffe 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere Hver
10082043 Æsker (3 tommer) 12 æsker/stativ 2'' Kassestativer - Skydeskuffe 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere Hver
11349321 Æsker (2 tommer) 20 æsker/stativ 2'' Kassestativer - Skydeskuffe Thermo Scientific TDE og TSX serier Hver
11329291 Æsker (2 tommer) 20 æsker/stativ Side-adgang fryserstativ (justerbar) Thermo Scientific TDE og TSX Serie (5 hylder) Hver
11339291 Æsker (3 tommer) 15 æsker/reol Side-adgang fryserstativ (justerbar) Thermo Scientific TDE og TSX Serie (5 hylder) Hver
15824314 Mikroplader el Deepwell Mikroplader 77 Plader/Reol Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) Thermo Scientific TDE og TSX Serie (5 hylder) -
11379311 Mikroplader el Deepwell Mikroplader 98 mikroplader med låg, 119 mikroplader uden låg og 35 deepwell Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang) 32 kubikfod Revco Opret ULT Hver
11339321 Æsker (3 tommer) 15 æsker/reol Kassestativer - Skydeskuffe Thermo Scientific TDE og TSX Serie (5 hylder) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10153693 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 920018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 DKK
    1827.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.06 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse stativer.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til tidligere generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T og TSE/TSD serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
  • Med glidende skuffestativer
  • Justerbare sideadgangsboksreoler
  • Mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Holder Æsker (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 20 æsker/stativ
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere
Bredde (engelsk) 5,3 tommer
Højde (engelsk) 11,6''
Dybde (engelsk) 22,0 tommer.
Dybde (metrisk) 55.9 cm
Produkttype Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Hylder 5
Højde (metrisk) 29.5 cm
Bredde (metrisk) 13.5 cm