Få mere at vide
Thermo Scientific™ Specialstativer
Artikelnummer. 10133933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Generelle frysevarer
Mikroplader
Mikroplader el Deepwell Mikroplader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Stillinger:
12 æsker/stativ
15 æsker/reol
20 æsker/stativ
22 æsker/stativ
36 plader/stativ
56 Plader/Reol
77 Plader/Reol
84 Plader/Reol
9 æsker/reol
98 mikroplader med låg, 119 mikroplader uden låg og 35 deepwell
Produkttype:
2'' Kassestativer - Skydeskuffe
Kassestativer - Skydeskuffe
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang)
Specialstativ - 8-rums beholder
Til brug med (udstyr):
13 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
17,3 og 23 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
Revco 32 cuft Opretstående ULT
Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (5 hylder)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10133933
Brand: Thermo Scientific™ 920017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse stativer.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til tidligere generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T og TSE/TSD serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
  • Med glidende skuffestativer
  • Justerbare sideadgangsboksreoler
  • Mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Farve Sølv
Holder Æsker (3 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12 æsker/stativ
Form Firkant
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) 17,3 og 23 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
Bredde (metrisk) 13.5 cm
Bredde (engelsk) 5,3 tommer
Højde (metrisk) 29.5 cm
Højde (engelsk) 11,6''
Dybde (engelsk) 22 tommer
Dybde (metrisk) 55.9 cm