Beskrivelse
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til tidligere generation Forma™ 900, 7000-serien, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T og TSE/TSD serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
- Med glidende skuffestativer
- Justerbare sideadgangsboksreoler
- Mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Kasser (2 tommer) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 5 |
| Form | Firkant |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | 17,3, 23 kubikfod Opretstående frysere |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Vis mere |