Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stativ og tilbehør til CO 2 resistent rysteapparat
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
EU-stik
Fast konisk rørstativ
Fast rørstativ
Fjeder Wire Rack
Forårsplatform
Generel strømadapter
Gummi platform
Justerbar rørstativ
Justerbart 15 ml konisk rørstativ
Justerbart 50 ml konisk rørstativ
Klæbende måtte
Kontrolboks
Mikropladeholder
Rørstativ
Shaker platform
UK-stik
Universal platform
Dimensioner (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm i diameter.
40 x 16 mm
40 x 16 mm i diameter.
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/A
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bland og match tilbehør i forskellige størrelser på en enkelt platform med fleksibelt tilbehør til Thermo Scientific™ CO 2 resistent ryster.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fast rørstativ |
| Dimensioner (L x B) | 27 x 22 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers |