Få mere at vide
- Home
- Products
- Shakers
- Shaker tilbehør
- Thermo Scientific™ Stativ og tilbehør til CO 2 resistent rysteapparat
Thermo Scientific™ Stativ og tilbehør til CO 2 resistent rysteapparat
Artikelnummer. 15391115 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
96-brønd mikropladeholder
Britisk stik
EU-stik
Fast konisk rørrack
Fast rørstativ
Fjeder Wire Rack
Forårsplatform
Generel strømadapter
Gummi platform
Justerbart 15 ml konisk rørstativ
Justerbart 50 ml konisk rørstativ
Justerbart rørstativ
Klæbende måtte
Kontrolboks
Shaker platform
Universal platform
Dimensioner (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm diameter.
40 x 16 mm
40 x 16 mm diameter.
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Hver
28 product options available for selection
| Artikelnummer. | Produkttype | Dimensioner (L x B) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15391115 | Fast rørstativ | 40 x 14 mm diameter. | Hver |
| 17594865 | Shaker platform | 18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm) | - |
| 30280797 | Fast rørstativ | 27 x 22 mm | - |
| 15301125 | Fast rørstativ | 40 x 16 mm diameter. | Hver |
| 30280795 | Justerbart rørstativ | 40 x 16 mm | - |
| 15311125 | Justerbart rørstativ | 40 x 14 mm diameter. | Hver |
| 30280800 | Justerbart rørstativ | 40 x 18 mm | - |
| 15321125 | Justerbart rørstativ | 40 x 16 mm diameter. | Hver |
| 30280791 | Justerbart rørstativ | 27 x 22 mm | - |
| 15331125 | Universal platform | 360 x 300 mm | Hver |
| 30280794 | Justerbart 50 ml konisk rørstativ | 21 x 30 mm | - |
| 15341125 | Gummi platform | Ikke relevant | Hver |
| 30280805 | Justerbart 50 ml konisk rørstativ | 24 x 30 mm | - |
| 15351125 | 96-brønd mikropladeholder | Ikke relevant | Hver |
| 30280798 | Forårsplatform | 900 x 540 mm | - |
| 15361125 | Fjeder Wire Rack | 240 x 350 mm | Hver |
| 30280790 | Forårsplatform | 720 x 440 mm | - |
| 15371125 | Klæbende måtte | 140 x 140 mm | Hver |
| 30280793 | Forårsplatform | 350 x 240 mm | - |
| 15381125 | Kontrolboks | 158 x 95 mm | Hver |
| 30280801 | Forårsplatform | 450 x 400 mm | - |
| 15391125 | Generel strømadapter | Ikke relevant | Hver |
| 30280788 | Forårsplatform | 428 x 295 mm | - |
| 30280789 | Fast konisk rørrack | Ikke relevant | - |
| 30280799 | Justerbart 50 ml konisk rørstativ | Ikke relevant | - |
| 15301135 | EU-stik | Ikke relevant | Hver |
| 30280802 | Justerbart 15 ml konisk rørstativ | Ikke relevant | - |
| 15311135 | Britisk stik | Ikke relevant | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15391115
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
88881118
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
795.00 DKK
746.10 DKK / Pakke med 1
Spare 48.90 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Bland og match tilbehør i forskellige størrelser på en enkelt platform med fleksibelt tilbehør til Thermo Scientific™ CO 2 resistent ryster.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fast rørstativ |
| Dimensioner (L x B) | 40 x 14 mm diameter. |
| Til brug med (udstyr) | CO 2 resistent rysteapparat |
| Antal stillinger | 2 |