Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stativ og tilbehør til CO 2 resistent rysteapparat
Artikelnummer. 15371125 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
96-brønd mikropladeholder
Britisk stik
EU-stik
Fast konisk rørrack
Fast rørstativ
Fjeder Wire Rack
Forårsplatform
Generel strømadapter
Gummi platform
Justerbart 15 ml konisk rørstativ
Justerbart 50 ml konisk rørstativ
Justerbart rørstativ
Klæbende måtte
Kontrolboks
Shaker platform
Universal platform
Dimensioner (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm diameter.
40 x 16 mm
40 x 16 mm diameter.
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Hver
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15371125 Klæbende måtte 140 x 140 mm Hver
15391115 Fast rørstativ 40 x 14 mm diameter. Hver
17594865 Shaker platform 18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm) -
30280797 Fast rørstativ 27 x 22 mm -
15301125 Fast rørstativ 40 x 16 mm diameter. Hver
30280795 Justerbart rørstativ 40 x 16 mm -
15311125 Justerbart rørstativ 40 x 14 mm diameter. Hver
30280800 Justerbart rørstativ 40 x 18 mm -
15321125 Justerbart rørstativ 40 x 16 mm diameter. Hver
30280791 Justerbart rørstativ 27 x 22 mm -
15331125 Universal platform 360 x 300 mm Hver
30280794 Justerbart 50 ml konisk rørstativ 21 x 30 mm -
15341125 Gummi platform Ikke relevant Hver
30280805 Justerbart 50 ml konisk rørstativ 24 x 30 mm -
15351125 96-brønd mikropladeholder Ikke relevant Hver
30280798 Forårsplatform 900 x 540 mm -
15361125 Fjeder Wire Rack 240 x 350 mm Hver
30280790 Forårsplatform 720 x 440 mm -
30280793 Forårsplatform 350 x 240 mm -
15381125 Kontrolboks 158 x 95 mm Hver
30280801 Forårsplatform 450 x 400 mm -
15391125 Generel strømadapter Ikke relevant Hver
30280788 Forårsplatform 428 x 295 mm -
30280789 Fast konisk rørrack Ikke relevant -
30280799 Justerbart 50 ml konisk rørstativ Ikke relevant -
15301135 EU-stik Ikke relevant Hver
30280802 Justerbart 15 ml konisk rørstativ Ikke relevant -
15311135 Britisk stik Ikke relevant Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 15371125 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88881126
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match tilbehør i forskellige størrelser på en enkelt platform med fleksibelt tilbehør til Thermo Scientific™ CO 2 resistent ryster.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Klæbende måtte
Dimensioner (L x B) 140 x 140 mm
Til brug med (udstyr) CO 2 resistent rysteapparat
Antal stillinger 4