Få mere at vide
Cytiva Reoler
Shop alle Cytiva produkter
Holder:
Flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Frac-950 systemet tilbyder to uafhængige måder at forhindre prøvetab og den højeste fleksibilitet i valget af indsamlingstilstand. Fraktioner opsamles i mikroplader (over 384 fraktioner, op til 2,5 ml pr. fraktion) eller i en række forskellige reagensglasstørrelser (op til 250 ml pr. fraktion). Opsamling er i volumen- eller tidstilstand, og forskellige fraktionsstørrelser kan opsamles under forskellige stadier af en separation. I standardfraktionsopsamlingstilstand kan fraktioner opsamles i 96-brønds mikroplader (op til fire) og 12, 18 og 30 mm standardrør. For at håndtere store fraktionsvolumener tillader den forberedende tilstand fraktionsopsamling i firs 30 mm standardrør, tyve 250 ml flasker eller i 30 tragte, som forbindes til praktisk talt enhver beholder. Automatisk topfraktionering, baseret på topdetektion ved brug af hældnings- eller niveauføling, minimerer topfortynding og krydskontaminering. Hændelsesmærker korrelerer fraktionerne med kromatogrammet. En genbrugsfunktion muliggør indsamling fra gentagne kørsler. Brøksamler Frac-950 er en automatiseret fraktionssamler til pålidelig og fleksibel opsamling af fraktioner baseret på tid eller volumen fraÅ KTAdesign kromatografisystemer. Fraktionering med fast volumen eller automatisk spidsfraktionering er mulig. Topfraktionering er baseret på topdetektion ved brug af hældningsføling. Brøkmærker og brøktal gør det nemt at identificere brøker og toppe.
- Avanceret funktionalitet til både standard og forberedende tilstand, der tillader indsamling af store mængder fraktioner.
- Fleksibel fraktionopsamling fra 96-brønds mikropladeplader til 250 ml flasker eller tragte forbundet til enhver beholder.
- Fraktionering med fast volumen eller automatisk spidsfraktionering er mulig.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stativ |
| Holder | Flasker |
| Til brug med (udstyr) | 250 ml F9-C flasker |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |