Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Stativ til 12 objektglas
Artikelnummer. 10237663
Skift visning
Slidekapacitet:
12
Artikelnummer. Slidekapacitet
10237663 12
1 options
Artikelnummer. 10237663 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 5680007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.66 DKK
    220.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.94 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Bruge Marienfeld Superior™ Stativ til klargøring og tørring af 12 objektglas
  • Fremstillet af plexiglas
  • Med nummererede pladser og markeringsområde
  • Giver plads til op til 12 objektglas 76x26 mm
Tekniske data
Slidekapacitet 12
Oversigt Reoler til objektglas
Enheden holder Dias
Materiale Plexiglas