Få mere at vide
Spectrum Labs™ Rack Set for CF-2 Fraction Collector
Til brug med (applikation):
Holder rør med en diameter på 116 x 17 mm eller 18 mm
Rummer 42 scintilationsflasker med en diameter på 28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designed for use with the versatile CF-2 Fraction Collector
- Complete set of tube racks designed to accommodate the tubes chosen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fraction Collector Tube Rack |
| Til brug med (applikation) | Rummer 42 scintilationsflasker med en diameter på 28 mm |
| Til brug med | CF-2 Fraction Collector |