Få mere at vide
Gilson™ Rack Forhøjer
Artikelnummer. 16626135 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Oversigt:
Kode 17
Artikelnummer. Oversigt
16626135 Kode 17
1 options
Artikelnummer. 16626135 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 170417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 DKK
    1841.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 348.02 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Disse stativer er til brug med FC203B og FC204 fraktionssamlere.
  • HPLC rensningsteknik
  • Anvendes med fraktionssamler
Tekniske data
Oversigt Kode 17