Få mere at vide
Tenak™ Fryseholder med låsestang
Artikelnummer. 12418300 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
725 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
12418300 560 mm Hver
12438300 615 mm Hver
12458290 395 mm Hver
12458300 670 mm Hver
12478300 725 mm Hver
12498290 505 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12418300 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE20118S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fryseholder med låsestang til brug med en række frysere.
  • Til brug med frysere
  • Inklusiv låsestang
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Frysere
Dybde (metrisk) 140 mm
Inkluderer Låsestang
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 560 mm
Bredde (metrisk) 145 mm