Få mere at vide
Tenak™ Eco Alurack til 20 mm mikrotiterplader
Artikelnummer. 15250994 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Mikrotiterplader (114)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15250994
Brand: Tenak™ TE27713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fryseholder designet til at holde mikrotiterplader.
  • Stativ
  • Til brug med frysere
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Frysere
Holder Mikrotiterplader (114)
Array 19 x 6