Beskrivelse
- Stativ
- Til brug med frysere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Frysere |
| Holder | Mikrotiterplader (90) |
| Rør Array | 15 x 6 |
| Højde (metrisk) | 25 mm |