Få mere at vide
Eppendorf™ Skuffereol til opretstående ULT frysere
Holder:
Æsker (2 tommer)
Æsker (4 tommer)
Stillinger:
12
28
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Produkttype: Skuffereol til opretstående ULT frysere
- Materiale: Aluminium
- Dimensioner (D x B x H): 560 x 140 x 415 mm (22 x 5,5 x 16,3 tommer)
- Box Footprint: 133 x 133 mm
- Til brug med (udstyr): Eppendorf U360, U535, U725 og CryoCube F740-serien (3-rums) opretstående frysere
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Æsker (4 tommer) |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | U360, U535, U725 og CryoCubeTM F740-serien (3-rums) opretstående frysere |
| Antal stativer | 1 |
| Mængde | 1 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 133 x 133 mm |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Højde (engelsk) | 16,3 tommer |
| Vis mere |