Få mere at vide
Heidolph™ Rack For Reax Overhead Shaker
Artikelnummer. 10490063 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
20 reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10490063 20 reagensglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10490063 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5492100000
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Adapter til 20 reagensglas
Giver mulighed for samtidig blanding af 20 reagensglas od 10 til 18 mm med kun én ryster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 20 reagensglas
Produkttype Stativ
Diameter (metrisk) 10 til 18 mm
Antal stillinger 20