Beskrivelse
fryser, side-up, til 5 kasser 32 mm høj, rustfrit stål, Tenak
Tekniske data
Tekniske data
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Kumme og opretstående frysere |
| Array | 1 x 5 |
| Dimensioner (DxBxH) Udvendig | 695 x 36 x 140 mm |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 695 mm |
| Højde (metrisk) Udvendig | 140 mm |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 36 mm |
| Holder | Kryobokse (5, 32 mm H) |