Beskrivelse
fryser, side-up, til 3 kasser 32 mm høje, rustfrit stål, Tenak
Tekniske data
Tekniske data
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Kumme og opretstående frysere |
| Array | 1 x 3 |
| Dimensioner (DxBxH) Udvendig | 420 x 36 x 140 mm |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 420 mm |
| Højde (metrisk) Udvendig | 140 mm |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 36 mm |
| Holder | Kryobokse (3, 32 mm H) |