Få mere at vide
Tenak™ Stativ
Artikelnummer. 11557234 Shop alle TENAK produkter
Artikelnummer. 11557234 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE21416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 DKK
    494.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 107.88 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
fryser, halvboks, til 12 kasser 50mm højde, klassisk, Tenak
Tekniske data
Skabsmateriale Rustfrit stål
Array 1 x 12
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 83 x 83 x 665 mm
Dybde (metrisk) Eksteriør 83 mm
Højde (metrisk) Udvendig 665 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 83 mm
Holder Kryobokse (12, 50 mm H)