Beskrivelse
fryser, til 20 kasser, 32 mm høj, rustfrit stål, med låsestang, Tenak
Tekniske data
Tekniske data
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Alle fryser modeller |
| Inkluderer | Låsestang til at sikre kryobokse |
| Array | 1 x 20 |
| Dimensioner (DxBxH) Udvendig | 140 x 140 x 714 mm |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 140 mm |
| Højde (metrisk) Udvendig | 714 mm |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 140 mm |
| Holder | Kryobokse (20, 32 mm H) |