Få mere at vide
Tenak™ Stativ
Artikelnummer. 11597244 Shop alle TENAK produkter
Artikelnummer. 11597244 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE21455
fryser, til 2 kasser, 75 mm høj, rustfrit stål, med låsestang, Tenak
Tekniske data
Skabsmateriale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Alle fryser modeller
Inkluderer Låsestang til at sikre kryobokse
Array 1 x 2
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 140 x 140 x 162 mm
Dybde (metrisk) Eksteriør 140 mm
Højde (metrisk) Udvendig 162 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 140 mm
Holder Kryobokse (2, 75 mm H)