Få mere at vide
Tenak™ Stativ
Artikelnummer. 11597234 Shop alle TENAK produkter
Artikelnummer. 11597234 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE21430
fryser, til 14 kasser, 50 mm høj, rustfrit stål, med låsestang, Tenak
Tekniske data
Skabsmateriale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Bokser i standardstørrelse med 9 x 9 og 10 x 10 celledelere med max. fodaftryk på 134 x 134 mm
Array 1 x 14
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 140 x 140 x 775 mm
Dybde (metrisk) Eksteriør 140 mm
Højde (metrisk) Udvendig 775 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 140 mm
Holder Kryobokse (14, 50 mm H)