Få mere at vide
Tenak™ Stativ
Artikelnummer. 11597214 Shop alle TENAK produkter
Artikelnummer. 11597214 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE21352
fryser, til 10 kasser, 32 mm høj, rustfrit stål, med låsestang, Tenak
Tekniske data
Skabsmateriale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Alle fryser modeller
Inkluderer Låsestang til at sikre kryobokse
Array 1 x 10
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 140 x 140 x 359 mm
Dybde (metrisk) Eksteriør 140 mm
Højde (metrisk) Udvendig 359 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 140 mm
Holder Kryobokse (10, 32 mm H)