Få mere at vide
Racecadotril, TRC
Artikelnummer. 30137736
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137736 10 mg
30132835 500 mg
30008685 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR07060010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81110-73-8
Molekylær formel C21 H23 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 385.48
Synonym Racecadotril, Benzyl [[(2RS)-2-[(acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
IUPAC navn benzyl 2-[[2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
SMIL CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Racecadotril
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
Mængde 10 mg
Formel vægt 385.1348
Forsendelsestilstand Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.