Få mere at vide
Racecadotril, Mikromol™
Artikelnummer. 30052414
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052414 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052414 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1337.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Racecadotril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Racecadotril
CAS 81110-73-8
Analyt- eller komponentnavne Racecadotril
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H23 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Racecadotril, Benzyl [[(2RS)-2-[(acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
SMIL CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn benzyl 2-[[2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 385.48
Mængde 100 mg
Formel vægt 385.1348 g/mol