Få mere at vide
Racecadotril, Mikromol™
Beskrivelse
Racecadotril
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Racecadotril |
| CAS | 81110-73-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Racecadotril |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H23 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Racecadotril, Benzyl [[(2RS)-2-[(acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25) |
| SMIL | CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl 2-[[2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate |
| Vis mere |