Få mere at vide
Racecadotril-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Racecadotril-d5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/i3D,6D,7D,10D,11D |
| Formel vægt | 390.1662 |