Få mere at vide
Racanisodamine, MedChemExpress
Beskrivelse
Racanisodamine is one of the racemic isomers of anisodamine, resembles anisodamine in pharmacological effect. Racanisodamine is a non-selective muscarinic antagonist, used as a component of eye drops for myopic control.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Racanisodamine |
| CAS | 17659-49-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H23NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (409.34 mM) |
| SMIL | O=C(OC1CC(N2C)CC(O)C2C1)C(CO)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.37 |
| Formel vægt | 305.37 |
| Vis mere |