Få mere at vide
Racanisodamine, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312990
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30312990 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30312990 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16804300
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Racanisodamine
CAS 17659-49-3
Analyt- eller komponentnavne Racanisodamine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H23 N O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym α-(Hydroxymethyl)-benzeneacetic acid 6-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Tropic acid, 6-hydroxy-3-tropanyl ester (6CI), 6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Racanisodamine
InChI formel InChI=1S/C17H23NO4/c1-18-12-7-13(9-15(18)16(20)8-12)22-17(21)14(10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,19-20H,7-10H2,1H3
SMIL CN1C2CC(CC1C(O)C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
IUPAC navn (6-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) 3-hydroxy-2-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 305.3688
Mængde 50 mg
Formel vægt 305.1627 g/mol