missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Viloxazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30132752
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132752 500 mg
30009593 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV312440500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35604-67-2
Molekylær formel C13 H19 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 273.76
Synonym Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan
IUPAC navn 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine;hydrochloride
SMIL Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Viloxazine Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
Formel vægt 273.1132
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.