Få mere at vide
rac Viloxazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Viloxazine Hydrochloride |
| CAS | 35604-67-2 |
| Molekylær formel | C13 H19 N O3 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Morpholine','2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-','hydrochloride (1:1), Morpholine','2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-','hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2 |
| IUPAC navn | 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.76 |
| Formel vægt | 273.1132 |