Få mere at vide
rac-Vigabatrin Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30137724
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137724 25 mg
18060540 5 mg
18031250 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV25301025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1391054-02-6
Molekylær formel C6H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 165.62
IUPAC navn 4-aminohex-5-enoic acid;hydrochloride
SMIL Cl.NC(CCC(=O)O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Vigabatrin Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-5(7)3-4-6(8)9;/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9);1H
Formel vægt 165.0557
Procent renhed >95%