Få mere at vide
rac-Vigabatrin-13C,d2 (Major), TRC
Artikelnummer. 30456061
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30456061 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30456061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV2530021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Vigabatrin-13C,d2
CAS 1330171-61-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C513CH9D2NO2
Mængde 1 mg
Synonym (+/-)-4-Amino-5-hexenoic Acid-13C,d2, (+/-)-γ-Vinyl GABA-13C,d2, GVG-13C,d2, MDL 71754-13C,d2, RMI 71754-13C,d2, Sabril-13C,d2, Vigabatrin-13C,d2, γ-Vinyl-GABA-13C,d2, γ-Vinyl-γ-aminobutyric Acid-13C,d2
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/i1+1D2
SMIL NC(/C=[13C]([2H])/[2H])CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Procent renhed >95