missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Vestitone, TRC

Artikelnummer. 30448962
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30448962 10 mg
30456338 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30448962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV12890010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57462-46-1
Molekylær formel C16H14O5
Molekylvægt (g/mol) 286.28
Synonym 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-2',7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavanone, (±)-Vestitone
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
SMIL OC1=CC(OC)=CC=C1C(CO2)C(C3=C2C=C(O)C=C3)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-Vestitone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O5/c1-20-10-3-5-11(14(18)7-10)13-8-21-15-6-9(17)2-4-12(15)16(13)19/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3
Formel vægt 286.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.