Få mere at vide
rac-trimethyl ketoprofen (blanding af (2', 3'4') og (3',4',5') isomerer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Trimethyl Ketoprofen (Mixture of (2',3'4') and (3',4',5') Isomers) |
| Analyt- eller komponentnavne | rac-Trimethyl Ketoprofen (Mixture of (2',3'4') and (3',4',5') Isomers) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19H20O3 |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H20O3/c1-11-8-17(9-12(2)13(11)3)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22;1-11-8-9-17(13(3)12(11)2)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22/h2*5-10,14H,1-4H3,(H,21,22) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC(C(C)C(O)=O)=C1)C2=C(C)C(C)=C(C)C=C2.O=C(C3=CC=CC(C(C)C(O)=O)=C3)C4=CC(C)=C(C)C(C)=C4 |
| IUPAC navn | 2-(3-(2,3,4-trimethylbenzoyl)phenyl)propansyre--2-(3-(3,4,5-trimethylbenzoyl)phenyl)propansyre (1/1) |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.36 |
| Vis mere |