missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-trans-Sertraline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac trans Sertraline |
| CAS | 79836-45-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl2 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-','(1R,4S)-rel-, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-','trans-(±)-, rel-(1R,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-','trans-, (1RS,4SR)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17+/m0/s1 |
| SMIL | CN[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (1R,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.23 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?