missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac trans-Paroxetine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans Paroxetine-d4','Hydrochloride |
| CAS | 1217753-24-6 |
| Molekylær formel | C19H17D4ClFNO3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m0./s1/i8D2,11D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(Oc1ccc2OCOc2c1)[C@@H]3CNC([2H])([2H])C[C@H]3c4ccc(F)cc4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.85 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?