Få mere at vide
rac-trans Jasmonic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans Jasmonic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/t10-,11-/m1/s1 |
| Formel vægt | 224.1412 |