missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac trans-9,10-Epoxystearic Acid, TRC

Artikelnummer. 30138100
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138100 25 mg
30011930 5 mg
30007548 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138100 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58990025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13980-07-9
Molekylær formel C18 H34 O3
Molekylvægt (g/mol) 298.46
IUPAC navn 8-[(2R,3R)-3-octyloxiran-2-yl]octanoic acid
SMIL CCCCCCCC[C@H]1O[C@@H]1CCCCCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-9,10-Epoxystearic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-,17-/m1/s1
Formel vægt 298.2508
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.