Få mere at vide
rac-trans-7-Hydroxy Pramipexole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-trans-7-hydroxy Pramipexole |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3OS/c1-2-5-12-6-3-4-7-9(8(6)14)15-10(11)13-7/h6,8,12,14H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)/t6-,8+/m0/s1 |
| Formel vægt | 227.1092 |