Få mere at vide
rac-trans-5-hydroxy-1,3-oxathiolan-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30389032
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30389032 5 g
30400454 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9511705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147027-04-1
Molekylær formel C4H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 150.15
Synonym (2R,5R)-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
IUPAC navn (2S,5S)-5-hydroxy-1,3-oxathiolan-2-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1CS[C@H](O1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S/c5-2-1-9-4(8-2)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-,4-/m0/s1
Formel vægt 149.9987